Principaux documents
S760323
ETHYL 3,4-DIHYDRO-6,7-DIMETHOXY-1-ISOQUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H17NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.296
Numéro MDL:
Autres remarques