Principaux documents
S44920
N-METHYL-N-(4-{[4-(METHYLAMINO)PHENYL]SULFONYL}PHENYL)AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H16N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.36
Numéro MDL:
Autres remarques