Principaux documents
R589535
DIMETHYL 5-((4-METHOXY-3-NITROBENZOYL)AMINO)ISOPHTHALATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H16N2O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
388.337
Numéro MDL:
Autres remarques