Principaux documents
R322512
DIRECT DYE (DIPHENYL FAST YELLOW C5GL SUPRA C.I. 40050)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C35H23N4Na3O13S2
Poids moléculaire :
840.69
Numéro MDL:
Autres remarques