Principaux documents
PH010021
4-[(ethoxycarbonyl)amino]-2-hydroxybenzoic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H11NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.203
Numéro MDL:
Autres remarques