PH005860
4-amino-5-chloro-N-[2-(ethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H18ClN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.749
Numéro MDL:
Produits recommandés