Principaux documents
L334952
2-[(5Z)-4-OXO-5-(2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]PROPANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H10N2O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.375
Numéro MDL:
Autres remarques