Principaux documents
L169366
4-HYDROXY-6-METHYL-3-(1H-PYRAZOL-3-YL)-2H-PYRAN-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H8N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.176
Numéro MDL:
Autres remarques