Key Documents
L121843
5-((4-METHOXYPHENOXY)METHYL)-1,3,4-OXADIAZOLE-2(3H)-THIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H10N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.267
Numéro MDL:
Autres remarques