Key Documents
L117927
ETHYL (2-{[(4-HYDROXY-2-OXO-1-PROPYL-1,2-DIHYDRO-3-QUINOLINYL)CARBONYL]AMINO}-1,3-THIAZOL-4-YL)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H21N3O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
415.471
Numéro MDL:
Autres remarques