KN8972050000
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., precision
frequency 100 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 51 μm × 64 μm
Synonyme(s) :
897205-0000
About This Item
Matériaux
borosilicate glass tube
colorless tube
Caractéristiques
neck thread push fit
Fabricant/nom de marque
Kimble® 897205-0000
Paramètres
100 MHz frequency
L × courbure × concentricité
7 in. × 51 μm × 64 μm
Diam. du tube
5 mm
Épaisseur de la paroi
0.38 mm
Catégories apparentées
Description générale
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.
Caractéristiques et avantages
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- Attached polyethylene caps
- Sandblasted marking spot
- OD 4.97 (+0.0000/-0.013) mm
- ID 4.20 (+0.013/-0.0000) mm
- Wall thickness 0.375 mm