Principaux documents
HAM201200
Hamilton® instrument syringe, for Boehringer Mannheim instruments, ES600
model, 1001, AccuDil (AD) end, volume 1 mL
About This Item
Code UNSPSC :
42142600
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
Borosilicate glass/PTFE
Gastight syringe
Caractéristiques
autoclavable: no
model 1001, AccuDil (AD) end
Fabricant/nom de marque
Hamilton
Paramètres
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
200 psig pressure
Volume
1 mL
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.