GF96730498
Zinc
foil, 2m coil, thickness 0.125mm, as rolled, 99.95+%
Synonyme(s) :
Zinc, ZN000270
About This Item
Pression de vapeur
1 mmHg ( 487 °C)
Essai
≥99.95%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 967-304-98
Résistivité
5.8 μΩ-cm, 20°C
pb
907 °C (lit.)
Pf
420 °C (lit.)
Densité
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Clé InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF96730498-1EA | 4061825341330 |