Key Documents
GF91263539
Polychlorotrifluoroethylene
(PCTFE), rod, diam. 7 mm, L 500 mm, natural
Synonyme(s) :
FP357907
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 912-635-39
Longueur
500 mm
Diamètre
7 mm
Couleur
natural
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable