GF76008966
Nickel/Iron
rod, Ni52%/Fe48%, 3 mm diameter, length 1000 mm
Synonyme(s) :
NI197920
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 760-089-66
Longueur
1000 mm
Diamètre
3 mm