GF66499891
Tantalum
foil, 6mm disks, thickness 0.02mm, 99.9%
Synonyme(s) :
Tantalum, TA000190, Ta
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Essai
99.9%
Forme
foil
Température d'inflammation spontanée
572 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 664-998-91
Résistivité
13.5 μΩ-cm, 20°C
Diam. × épaisseur
6 mm × 0.02 mm
pb
5425 °C (lit.)
Pf
2996 °C (lit.)
Densité
16.69 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
Clé InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF66499891-10EA | 4061829457792 |
GF66499891-20EA | 4061829529239 |
GF66499891-50EA | 4061829580100 |