GF63215962
Carbon - vitreous - 3000c
tube, outside diameter 34.6 mm, length 25 mm, wall thickness 1.5 mm
Synonyme(s) :
VC007800
About This Item
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 632-159-62
Longueur
25 mm
D.E.
34.6 mm
Épaisseur de la paroi
1.5 mm
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF63215962-1EA | 4061821098658 |
GF63215962-2EA | 4061821098665 |