GF61886571
Iron
tube, 500mm, outside diameter 3.2mm, inside diameter 2.2mm, wall thickness 0.5mm, as drawn, 99.8%
Synonyme(s) :
Iron, FE007320
About This Item
Pureté
99.8%
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 618-865-71
Résistivité
9.71 μΩ-cm
L × épaisseur de paroi
500 mm × 0.5 mm
D.E. × D.I.
3.2 mm × 2.2 mm
Point d'ébullition
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N