GF54518733
Tungsten
foil, 25mm disks, thickness 1.0mm, as rolled, 99.95%
Synonyme(s) :
Tungsten, W 000345, W
About This Item
Essai
99.95%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 545-187-33
Résistivité
4.9 μΩ-cm, 20°C
Diam. × épaisseur
25 mm × 1.0 mm
pb
5660 °C (lit.)
Pf
3410 °C (lit.)
Densité
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[W]
InChI
1S/W
Clé InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF54518733-1EA | 4061825395159 |
GF54518733-2EA | 4061829520090 |