GF44052667
Iridium
wire reel, 0.05m, diameter 0.075mm, as drawn, 99.9%
Synonyme(s) :
Iridium, IR005100
About This Item
Essai
99.9%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 440-526-67
Résistivité
4.71 μΩ-cm
L × diam.
0.05 m × 0.075 mm
pb
4130 °C (lit.)
Pf
2450 °C (lit.)
Densité
22.65 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Ir]
InChI
1S/Ir
Clé InChI
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N