GF42441230
Gold
tube, 200mm, outside diameter 1.0mm, inside diameter 0.7mm, wall thickness 0.15mm, as drawn, 99.95%
Synonyme(s) :
Gold, AU007100
About This Item
Pureté
99.95%
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 424-412-30
Résistivité
2.05 μΩ-cm, 0°C
Longueur
200 mm
D.E. × D.I. × épaisseur de la paroi
1.0 mm × 0.7 mm × 0.15 mm
Point d'ébullition
2808 °C (lit.)
Pf
1063 °C (lit.)
Densité
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Clé InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable