Principaux documents
GF28004442
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
50m insulated wire, 0.03mm conductor diameter, 0.0025mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonyme(s) :
FE045810
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Description
polyimide insulation
Forme
wire (insulated)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 280-044-42
Longueur
50 m
Diam. du conducteur
0.03 mm
Épaisseur de l'isolation
0.0025 mm