GF27386466
Inconel® X750 - heat resisting alloy, Ni74Cr15Fe7TiAlNb
foil, 50mm disks, 0.075mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
NI160251
About This Item
Forme
annealed
foil (disks)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 273-864-66
Taille × épaisseur
50 mm × 0.075 mm
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF27386466-10EA | 4061829944704 |
GF27386466-20EA | 4061829994372 |