GF13515612
Iron
tube, 100mm, outside diameter 25.0mm, inside diameter 21mm, wall thickness 2mm, annealed, 99.5%
Synonyme(s) :
Iron, FE007750
About This Item
Essai
99.50%
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 135-156-12
Résistivité
9.71 μΩ-cm
L × épaisseur
100 mm × 2 mm
D.E. × D.I.
25.0 mm × 21 mm
pb
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF13515612-10EA | 4061829453367 |
GF13515612-1EA | 4061825356044 |
GF13515612-20EA | 4061829524746 |
GF13515612-2EA | 4061829484408 |
GF13515612-5EA | 4061829556297 |