GF12274466
Tin
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.003mm, as rolled, 99.95%
Synonyme(s) :
Tin, SN000081
About This Item
Essai
99.95%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 122-744-66
Résistivité
11 μΩ-cm, 20°C
Taille × épaisseur
25 x 25 mm × 0.003 mm
pb
2270 °C (lit.)
Pf
231.9 °C (lit.)
Densité
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
Clé InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF12274466-1EA | 4061825353418 |
GF12274466-2EA | 4061829494858 |
GF12274466-5EA | 4061829566265 |