Principaux documents
GF00553924
Polyvinylidenechloride
(PVDC), film, thickness 0.0125 mm, L 20 m, coil width 300 mm
Synonyme(s) :
CV301150
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 005-539-24
Longueur
20 m
Largeur de la bobine
300 mm
Épaisseur
0.0125 mm