DWKBGE218P
Azlon Square Bottles
graduated, cap, Plug, translucent high-density polyethylene, capacity 50 mL
Synonyme(s) :
BGE218P
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
translucent high-density polyethylene
Caractéristiques
cap Plug
graduated
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon
Capacité
50 mL
Application
Caractéristiques et avantages