DWK211936804
Duran® Filtering Flasks And Bottles With Side-Arm Socket
BOTTLE SHAPE FOR VACUUM USE
Synonyme(s) :
211936804
About This Item
Utilisation
BOTTLE SHAPE FOR VACUUM USE
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 211936804
Capacité
3000 mL
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages