DWK211889105
Duran® Bottles, Reagent, Wide Neck
amber bottle (reagent)
Synonyme(s) :
211889105
About This Item
Matériaux
amber bottle (reagent)
flat head glass cap (stopper)
wide-neck
Joint
Joints ST/NS neck (NS 85/55)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 211889105
Capacité
20000 mL
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages