CLS5600500
Pyrex® Lifetime-Red™ volumetric flask with snap cap
capacity 500 mL
Synonyme(s) :
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks, Corning® 5600
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
long
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class A
closure type Snap cap
Conditionnement
case of 12
pack of 6
Fabricant/nom de marque
Corning 5600-500
tol. measuring range
0.20 mL
Capacité
500 mL