CDS016871
furan-2-ylmethyl-(3-isopropoxy-propyl)-amine
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H19NO2
Poids moléculaire :
197.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
CC(C)OCCCNCc1ccco1
InChI
1S/C11H19NO2/c1-10(2)13-8-4-6-12-9-11-5-3-7-14-11/h3,5,7,10,12H,4,6,8-9H2,1-2H3
Clé InChI
YRXHRCBJTHWIGL-UHFFFAOYSA-N