Key Documents
C41703
Sigma-Aldrich
2-Chloroethyl methanesulfonate
≥99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3SO3CH2CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.60
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.456 (lit.)
Point d'ébullition
125-126 °C/9 mmHg (lit.)
Densité
1.39 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CS(=O)(=O)OCCCl
InChI
1S/C3H7ClO3S/c1-8(5,6)7-3-2-4/h2-3H2,1H3
Clé InChI
FMMYTRQXHORTCU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
N G Fossett et al.
Mutation research, 331(2), 213-224 (1995-10-01)
The 2-chloroethyl methanesulfonate (2ClEMS)-induced alcohol dehydrogenase (Adh) null germline mutation frequency in treated Drosophila melanogaster second instar larval gonia was two orders of magnitude greater than the spontaneous mutation frequency. DNA sequence analysis of 83 Adh null mutations showed that