931306
Angled Tips
angle, 45 ° bend, tip size × L × I.D. 15 gauge × 0.5 in. × 0.053 in., stainless steel tip, amber, box of 50 pieces
Synonyme(s) :
3D bioprinting consumables, Bioprinting nozzle
About This Item
Matériaux
stainless steel tip
Caractéristiques
angle 45 ° bend
Conditionnement
box of 50 pieces
tip size × L × I.D.
15 gauge × 0.5 in. × 0.053 in.
Couleur
amber
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :