Principaux documents
700495
Sigma-Aldrich
Phenylacetyl-1-13C chloride
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
2-Phenylacetyl-1-13C chloride
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH213COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
liquid
pb
94-95 °C/12 mmHg
Densité
1.176 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[13C](=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClO/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i8+1
Clé InChI
VMZCDNSFRSVYKQ-VJJZLTLGSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup