Principaux documents
609102
Sigma-Aldrich
L-Aspartic-15N acid β-benzylester derivative
98 atom % 15N
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2O2CCH2CH(15NH2)CO2H
Poids moléculaire :
224.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Changement de masse
M+1
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[15NH2][C@@H](CC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO4/c12-9(11(14)15)6-10(13)16-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i12+1
Clé InChI
VGALFAWDSNRXJK-ZNXOOWLZSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable