Principaux documents
589608
Sigma-Aldrich
L-Serine-1,2-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
HOCH213CH(NH2)13CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
107.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D +14.6°, c = 2 in 1 M HCl
Pf
222 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
N[13C@@H](CO)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i2+1,3+1
Clé InChI
MTCFGRXMJLQNBG-PIJHRLDMSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable