Principaux documents
50690
Sigma-Aldrich
Glyoxal bis(sodium hydrogen sulfite) adduct hydrate
technical, ~90% (T)
Synonyme(s) :
1,2-Dihydroxy-1,2-ethanedisulfonic acid disodium salt
About This Item
Formule linéaire :
OHCCHO · 2NaHSO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.16 (anhydrous basis)
Numéro Beilstein :
3898061
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical
Niveau de qualité
Pureté
~90% (T)
Forme
solid
Impuretés
~10% water
Groupe fonctionnel
sulfonic acid
Chaîne SMILES 
O.[Na+].[Na+].OC(C(O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H6O8S2.2Na.H2O/c3-1(11(5,6)7)2(4)12(8,9)10;;;/h1-4H,(H,5,6,7)(H,8,9,10);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Clé InChI
JQYGKJGYGOFFIK-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Glyoxal bis(sodium hydrogen sulfite) adduct hydrate is a gyloxal derivative.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable