Principaux documents
491543
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzaldehyde-α-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H413CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Forme
solid
pb
213-214 °C (lit.)
Pf
45-50 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[H][13C](=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H/i5+1
Clé InChI
AVPYQKSLYISFPO-HOSYLAQJSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87.00 °C - closed cup