Principaux documents
489247
Sigma-Aldrich
Ethane-d5
99 atom % D
Synonyme(s) :
1,1,1,2,2-Pentadeuterioethane
About This Item
Formule linéaire :
CD3CD2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
35.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Densité de vapeur
1.05 (vs air)
Pression de vapeur
37.95 atm ( 21.1 °C)
Pureté isotopique
99 atom % D
Température d'inflammation spontanée
881 °F
pb
−88 °C (lit.)
Pf
−172 °C (lit.)
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3/i1D2,2D3
Clé InChI
OTMSDBZUPAUEDD-KPAILUHGSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Produits recommandés
Stainless steel control valves Z146951, Z187224 or either of stainless steel regulators Z512966 and Z512974 is recommended.
Pictogrammes
FlameGas cylinder
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-211.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-135.00 °C - closed cup