486590
DL-Lysine-2-13C dihydrochloride
99 atom % 13C
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Pf
190 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
Cl.Cl.NCCCC[13CH](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.2ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1H/i5+1;;
Clé InChI
JBBURJFZIMRPCZ-XLCWSWKCSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable