456624
Polyethylene-graft-maleic anhydride
viscosity 500 cP (140 °C)(lit.)
Synonyme(s) :
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Produits recommandés
Composition
maleic anhydride, ~0.5 wt. %
Viscosité
500 cP(140 °C)(lit.)
Indice de saponification
6 mg KOH/g
Température de transition
Tm (DSC) 107 °C (at peak)
Solubilité
H2O: insoluble
toluene and xylene: soluble
Densité
0.92 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C4H2O3.C2H4/c5-3-1-2-4(6)7-3;1-2/h1-2H;1-2H2
Clé InChI
YYXLGGIKSIZHSF-UHFFFAOYSA-N
Application
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3