445789
Poly(ethyl methacrylate)
average Mw ~850,000, beads, 35-45 μm particle size
Synonyme(s) :
Ethyl methacrylate polymer, Poly(ethyl methacrylate)
About This Item
Produits recommandés
Forme
beads
Poids mol.
average Mw ~850,000
Taille des particules
35-45 μm
Température de transition
Tg 65 °C
Solubilité
H2O: insoluble
ethyl acetate and methylene chloride: soluble
Densité
1.16 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C6H10O2/c1-4-8-6(7)5(2)3/h2,4H2,1,3H3
Clé InChI
SUPCQIBBMFXVTL-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable