Key Documents
427705
Sigma-Aldrich
3-(2-Chloroethyl)-2,4(1H,3H)-quinazolinedione
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H9ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.64
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Pf
195-197 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClCCN1C(=O)Nc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H9ClN2O2/c11-5-6-13-9(14)7-3-1-2-4-8(7)12-10(13)15/h1-4H,5-6H2,(H,12,15)
Clé InChI
HWFSVCPXNLEACG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-(2-Chloroethyl)-2,4(1H,3H)-quinazolinedione is a quinazolinedione derivative. It has been synthesized by reacting ethyl-2-aminobenzoate with ethyl chloroformate and ethanol amine.
Application
3-(2-Chloroethyl)-2,4(1H,3H)-quinazolinedione may be used in the synthesis of ketanserin .
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Reinvestigation of the Synthesis of Ketanserin (5) and its Hydrochloride Salt (5. HCl) via 3-(2-Chloroethyl)-2,4-(1H,3H)-quinazolinedione (2) or Dihydro-5H-oxazole (2,3-b) quinazolin-5-one (1).
Fakhraian H and Heydary M.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 51(1), 151-156 (2014)