371440
(1-tert-Butylvinyloxy)trimethylsilane
98%
Synonyme(s) :
(2,2-Dimethyl-1-methylenepropoxy)trimethylsilane, 3,3-Dimethyl-2-trimethylsiloxy-1-butene, Pinacolone enol trimethylsilyl ether
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.409 (lit.)
pb
140-142 °C (lit.)
Densité
0.798 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)C(=C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H20OSi/c1-8(9(2,3)4)10-11(5,6)7/h1H2,2-7H3
Clé InChI
PEHJULPJEVIIFJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
75.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
24 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
371440-5G | 4061837678721 |