326631
Indium
foil, thickness 0.5 mm, 99.999% trace metals basis
About This Item
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Niveau de qualité
Pureté
99.999% trace metals basis
Forme
foil
Résistivité
8.37 μΩ-cm
Épaisseur
0.5 mm
Pf
156.6 °C (lit.)
Densité
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[In]
InChI
1S/In
Clé InChI
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Quantité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable