296287
3,5-Dichlorobenzoyl chloride
96%
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.1 mmHg ( 32 °C)
Essai
96%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.582 (lit.)
pb
135-137 °C/25 mmHg (lit.)
Pf
28 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClC(=O)c1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C7H3Cl3O/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H
Clé InChI
GGHLXLVPNZMBQR-UHFFFAOYSA-N
Application
- N-(1,1-dimethylpropynyl)-3,5-dichlorobenzamide, herbicide
- (3,5-dichlorophenyl)(2-(4-methoxyphenyl)-5-methylbenzofuran-3-yl)methanone
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges