Principaux documents
213411
Sigma-Aldrich
Sodium triethylborohydride solution
1.0 M in THF
Synonyme(s) :
Sodium triethylborate, Sodium triethylhydridoborate, Sodium triethylhydroborate
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)3NaBH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.99
Beilstein:
4151241
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
liquid
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Concentration
1.0 M in THF
Densité
0.89 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[Na+].[H][B-](CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H16B.Na/c1-4-7(5-2)6-3;/h7H,4-6H2,1-3H3;/q-1;+1
Clé InChI
YDTZLEUIYNMRLQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of alcohols by hydrogenation of ketones catalyzed by an iron pincer complex
  • Preparation of alkali metal boron monohydride complexes
  • Coordinative substitution reactions
  • Ligand exchange reactions
  • Hydridic reagent
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter