194719
Vincamine
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Activité optique
[α]23/D +42.8°, c = 1 in pyridine
Pf
232 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
CC[C@@]12CCCN3CCc4c(C13)n(c5ccccc45)[C@](O)(C2)C(=O)OC
InChI
1S/C21H26N2O3/c1-3-20-10-6-11-22-12-9-15-14-7-4-5-8-16(14)23(17(15)18(20)22)21(25,13-20)19(24)26-2/h4-5,7-8,18,25H,3,6,9-13H2,1-2H3/t18-,20+,21+/m1/s1
Clé InChI
RXPRRQLKFXBCSJ-GIVPXCGWSA-N
Application
- Vincamine acid, which is employed as a precursor in the synthesis of vinpocetine by dehydration and esterification using sulfuric acid.
- Apovincamine using iron(III) perchlorate.
- (-)-Criocerine via one-step iodination reaction.
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable