Principaux documents
136468
Sigma-Aldrich
4′-Piperazinoacetophenone
94%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H16N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
94%
Forme
solid
Pf
107-110 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C12H16N2O/c1-10(15)11-2-4-12(5-3-11)14-8-6-13-7-9-14/h2-5,13H,6-9H2,1H3
Clé InChI
KPXVKKBJROCIJB-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Application
4′-Piperazinoacetophenone was used as sensitizer-linked amine to study the triplet-triplet energy transfer from cation to anion in crystalline salts.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cation to anion triplet-triplet energy transfer in crystalline organic salts.
Gamlin JN, et al.
Tetrahedron Letters, 37(34), 6037-6040 (1996)