123897
1,1-Dichloro-2,2-bis(4-chlorophényl)éthène
99%
Synonyme(s) :
4,4′-DDE
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
88-90 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: soluble
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES
Clc1ccc(cc1)\C(=C(/Cl)Cl)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C14H8Cl4/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17)18)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8H
Clé InChI
UCNVFOCBFJOQAL-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 1 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges